442799
Tetrahydrothiophen
analytical standard
Synonym(e):
Tetramethylensulfid, Thiolan, Thiophan
About This Item
Qualität
analytical standard
Dampfdruck
18 mmHg ( 25 °C)
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.504 (lit.)
bp
119 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−96 °C (lit.)
Dichte
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C1CCSC1
InChI
1S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChIKey
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?