Wichtige Dokumente
442321-U
2,5-Dimethylbenzaldehyd-2,4-DNPH
analytical standard
Synonym(e):
2,5-Dimethylbenzaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon
About This Item
Qualität
analytical standard
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
219-221 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
Cc1ccc(C)c(\C=N\Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c1
InChI
1S/C15H14N4O4/c1-10-3-4-11(2)12(7-10)9-16-17-14-6-5-13(18(20)21)8-15(14)19(22)23/h3-9,17H,1-2H3/b16-9+
InChIKey
GYDQEABEWIRZLY-CXUHLZMHSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?