It is weight by weight in moles.
41900-U
EPA TO-14 Kalibriermischung 1 (39 Komponenten)
39 components, 100 ppb each component in nitrogen, pkg of 110 L (pi-marked cylinder), analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Agentur
EPA TO-14
Verwendung
sufficient for ≥80 uses
Haltbarkeit
1 yr
Verpackung
pkg of 110 L (pi-marked cylinder)
Hersteller/Markenname
Scott Gas T9Z90012-110
Konzentration
100 ppb each component in nitrogen
Parameter
1800 psi pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zylinder H × Durchm.
12 1/4 in. (31 cm) × 3 1/4 in. (8.3 cm)
Fitting
CGA 180 fitting
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Allgemeine Beschreibung
Wenn verfügbar, sind die Komponenten in Scott TO-14 Gaskalibriermischungen auf NIST Referenzmischungen (NIST SRM 1804) rückführbar. Alle sind für höchste Stabilität und Genauigkeit zertifiziert.
Die Haltbarkeit beträgt ein Jahr für Mischungen mit einer Konzentration von 1ppm und sechs Monate für Mischungen mit einer Konzentration von 100ppm.
Anwendung
Sonstige Hinweise
Analyt
Anwendung
Regulierungsbehörde
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoring-
Is the concentration of 100 ppb for each component in the EPA TO-14 Calibration Mix 1 (39 components) based on weight/weight (w/w) or weight/volume (w/v)?