Merck
29651-U
Supelco
Zertifiziertes Fläschchen-Kit, geringe Adsorption (LA), 2 ml, Packung mit 100 Stk.
volume 2 mL, clear glass vial (with marking spot), natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm
Synonym(e):
Low Adsorption Vial Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial (with marking spot)
light blue polypropylene cap (Mass Spec quality)
natural PTFE/silicone septa
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 9 mm
Kompatibilität
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Allgemeine Beschreibung
Supelco′s neue Fläschchen mit geringer Adsorption (GA) werden mit einem Verfahren hergestellt, das die Anzahl an Hydroxygruppen auf der Glasoberfläche des Fläschchen′s verringert, die Oberflächenaktivität signifikant verringert und gleichzeitig die analytische Quantifizierung verbessert sowie pH-Verschiebungen in der Probe minimiert. Derselbe Prozess entfernt auch ungewünschte Oberflächenmetalle wie Natrium und Bor, die Proben kontaminieren und die Spurenanalyse beeinträchtigen können. Anders als andere Verfahren zum Verringern der Oberflächenaktivität von Fläschchen ist das Entfernen der Oberflächenaktivität bei GA-Fläschchen ein wesentlicher Teil des Herstellungsprozesses und keine chemische Oberflächenbehandlung.
Die Fläschchen und Verschlüsse sind für eine optimale Leistung in HPLC-, GC/MS- und LC/MS-Anwendungen konzipiert, entwickelt und hergestellt. Alle Teile des Fläschchensystems (Fläschchen, Kappe und Septum) können mit der Probe in Kontakt kommen und sind wesentlich für das Analyseergebnis.
Wir empfehlen die Verwendung von GA-Fläschchen mit einer MSQ-Polypropylenkappe und PTFE-Silikonsepten. Diese Kombination aus Kappe und Septen wurde speziell für den Gebrauch in der Massenspektrometrie entwickelt. Sie zeigt wenig bis keine Hintergrundkontamination im Vergleich zu anderen Kappen- und Septenprodukten auf dem Markt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)