Merck
28873-U
Supelco
Besonders reiner aufsteckbarer Edelstahlverbinder (Inline-Design)
size 1/8 in., pkg of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.54
Materialien
stainless steel
Verpackung
pkg of 2 ea
Größe
1/8 in.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)