Merck
28387-U
Supelco
Equity-1701 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
fused silica
Agentur
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
Parameter
≤25-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
80
df
1.00 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.32 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
Säulenart
capillary intermediate polar
Allgemeine Beschreibung
Temp.-Grenzen
  • 0,10 bis 0,32 mm I.D.: unter Raumtemperatur bis 280 °C
  • 0,53 mm I.D.: unter Raumtemperatur bis 260 °C
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)