Merck
28098-U
Supelco
Equity-5 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32119290
Materialien
fused silica
Agentur
EPA 8041,8081,8082,8141,8270
meets requirements for USP G27 and G36
Parameter
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Beta-Wert
320
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.32 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary non-polar
Allgemeine Beschreibung
Temp. Grenzen: 0.10 - 0.32 mm I.D.: -60 °C bis 325/350 °C; 0.53 mm I.D.: -60 °C bis 300/320 °C (≤1.5 μm df), -60 °C bis 260/280 °C (>1.5 μm df)
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)