Merck
28026-U
Supelco
Supeltex M-4 Kapillarferrule, langes Design
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
ferrule type long
Verpackung
pkg of 10 ea
ID
0.5 mm
Kompatibilität
0.32 mm Column I.D.
Allgemeine Beschreibung
Ein verbessertes Design. Supelco hat das Design der Gaphit-Ferrules verbessert, so dass wir Ihnen Ferrules von bestmöglicher Qualität anbieten können. Vergleichen Sie diese Ferrules mit denen, die Sie gegenwärtig verwenden ¿ Supeltex M-4 Ferrules erzeugen ein sauberes, scharfes Profil mit minimalem Grat.
Rechtliche Hinweise
konfiguriert für
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)