Merck
28021-U
Supelco
Thermogreen® LB-2 Septen, feste Scheiben
diam. 9 mm ( 11/32 in.), pkg of 50 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.54
Verpackung
pkg of 50 ea
Durchmesser
9 mm ( 11/32 in.)
Kompatibilität
for use with Varian CP-1177
Allgemeine Beschreibung
Eine verbesserte Version der ursprünglichen Thermogreen LB-1 Septen.
  • Sehr geringes Ausbluten über eine große Bandbreite von Einlass-Temperaturen (100 °C bis 350 °C) hinweg.
  • Bereits konditioniert und gebrauchsfertig
  • Einfachere Penetration der Nadel und hohe Toleranz gegenüber Einstichen (ideal für Autosampler)
  • Exklusive Gummi-Formulierung von Supelco
Rechtliche Hinweise
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)