domnick hunter Wasserstoffgeneratoren sind eine sichere und ökonomische Alternative zu Gasdruckflaschen. Diese Generatoren liefern einen kontinuierlichen Strom von 99,99999%-igem Wasserstoff, für alle Laborgeräte, die eine Versorgung mit hochreinem Wasserstoff benötigen. Sie sind ideal als Träger- und Brenngaslieferant.
domnick hunter Wasserstoffgeneratoren arbeiten mit einer patentierten Ionentauschermembran, um aus deionisiertem Wasser ultrahochreinen Wasserstoff zu erzeugen. Sie können so auf ätzende Elektrolylösungen verzichten.
Diese Generatoren sind auf höchste Sicherheit und Verläßlichkeit konzipiert. Der Wasserstoff wird bei niedrigen Drücken und nur bei Bedarf hergestellt. So ist immer nur ein geringes Volumen im Gerät vorhanden. Eine einzigartige Anzeige gibt Aufschluß über Systemstatus und Diagnosemöglichkeiten.
Zwei Jahre Garantie auf Teile und Funktion durch domnick hunter.
CE-zugelassen.
Rechtliche Hinweise
NITROX is a trademark of domnick hunter group PLC
domnick hunter is a registered trademark of Parker Hannifin
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)