Merck
22830-U
Parker® Chromgas® Null-Luftgenerator
Model 1001, 230 volt, output flow, 1000 cc/min
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Leistungsmerkmale
output flow 1000 cc/min
Allgemeine Beschreibung
  • Eine gefahrlose Alternative zu Druckgasflaschen.
  • Benötigt zur Herstellung ultra-hochreiner Luft lediglich eine Druckluftzufuhr und eine Steckdose.
  • Reduziert den Gesamtkohlenwasserstoffgehalt auf weniger als 0,1 ppm, stabilisiert so die Grundlinie und verbessert die Detektion.
  • Macht unhandliche Gasflaschen und teure Sicherheitsschränke überflüssig.
Wir empfehlen einen Null-Luftgenerator für Flammenionisations-Detektoren (FID) zu verwenden. Die Reduzierung des Grundrauschens und die erhöhte Stabilität der Grundlinie erlauben niedrigere Nachweisgrenzen und erhöhen so die Empfindlichkeit Ihrer Analysen.
Diese Parker ChromGas Null-Luftgeneratoren stellen aus einer normalen Pressluftversorgung ultra-hochreine (UHP) Luft her - mit kontinuierlichen Flußraten bis zu 3500 ml/min, bei Drücken bis zu 125psig (8,6bar), mit weniger als 0,1 ppm Gesamt-Kohlenwasserstoffen (als Methan).
Das ParkerChromGas-System besteht aus drei Stufen: ein 0,5 μm Eingangsfilter entfernt Partikel, Öl und Wasser, ein beheizter Katalysator entfernt Kohlenwasserstoffe und ein 0,01μm Filter aus Cellulosefaser am Ausgang entfernt die restlichen Partikel aus dem gereinigten Luftstrom.
Der Wartungsbedarf ist minimal - einfach alle sechs Monate Eingangs- und Ausgangsfilter reinigen und alle zwei Jahre auswechseln.
  • CE-Zeichen
  • In UL-Liste
  • In CSA-Liste
  • IEC 1010 zertifiziert
FID-Anforderungen, basierend auf einer Flußrate von 300mL/min
Kat.Nr. 22824 und 22830-U können bis zu 3 FIDs betreiben
Kat.Nr. 27625-U und 27626-U können bis zu 11 FIDs betreiben
Ein Jahr-Garantie auf Teile und Funktion durch Parker ChromGas.
Anwendung
Catalytic Zero air generator may be used to measure zero air count rates after field measurements, to determine atmospheric concentrations of volatile organic compound using On-line proton transfer reaction-mass spectrometry (PTR-MS). It may also be used to obtain volatile organic compound-air which could be used to dilute the standard gas to 50 ppb required to calibrate PTR-MS.
Rechtliche Hinweise
Chromgas is a registered trademark of Parker Hannifin
Parker is a registered trademark of Parker Hannifin
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hydrocarbon fluxes above a Scots pine forest canopy: measurements and modeling.
Rinne, J., et al.
Atmospheric Chemistry and Physics, 7, 3361-3372 (2007)
On-line PTR-MS measurements of atmospheric concentrations of volatile organic compounds in a European boreal forest ecosystem.
Rinne, Janne, et al.
Boreal Environment Research, 10, 425-436 (2005)