Merck
27564-U
Supelco
ABC Vial, 0,3 ml LVI, 9-mm-Gewinde, 100er-Packung
clear glass vial, PTFE/red rubber septum, clear polypropylene cap
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/red rubber septum
clear glass vial
clear polypropylene cap
Leistungsmerkmale
closure type clear polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
0.3 mL
Fitting
thread for 9 mm
Allgemeine Beschreibung
Diese ABC-Gefäße enthalten einen Einsatz für geringe Volumen und können mit Falz- oder Schraubdeckel verschlossen werden.
Eignung
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6850/6890
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADvp
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10AP
Varian
CP-9010
8000/8035/8100/8200
9100/9090/9095
Vista
Waters
Alliance 2690/2695
Alliance 2790/2795
Acquity
Rechtliche Hinweise
ABC Vial is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
LVI is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)