Merck
27472
Supelco
Fläschchen, fester Schraubverschluss mit Aluminiumdichtung, vormontiert, 100er-Packung
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
Synonym(e):
100/PACK SILAN. 22ML BRAUNGLASGEFÄß, GESCHL. DECKEL MIT ALULINER
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
aluminum liner
amber glass vial
black phenolic cap (solid-top)
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
23 mm × 85 mm
Volumen
22 mL
Fitting
thread for 20-400
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)