Merck
27385
Supelco
Fläschchen mit Crimp-Verschluss für eine dünne Dichtung
volume 10 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 46 mm, crimp top (0.125 in. thick) for thin septa, pkg of 36 vials
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
crimp top (0.125 in. thick) for thin septa
Verpackung
pkg of 36 vials
AD × H
23 mm × 46 mm
Volumen
10 mL
Fitting
thread for 20 mm
Kompatibilität
technique used for Headspace sampling
Allgemeine Beschreibung
Thin Seal-Gefäße sind Spezialgefäße mit dickerem Rand. Der Gefäßrand ist breiter, angepasst an die dünneren Septen, die für die SPME erforderlich sind. Dies ermöglicht, 20 mm dünne Septen (<0,030") zu verwenden und dabei eine gute Dichtung zu erzielen. Unsere Übersicht der Verschlüsse finden Sie im Abschnitt SPME-Probengefäße: Verschlüsse für Thin Seal Bördelrandgefäße.
Anwendung
Vials, crimp top, for thin seal has been used as reference container for the following:
  • sample accumulation for the headspace solid phase microextraction (HS-SPME) followed by gas chromatography coupled with mass spectrometric analysis (GC-MS) of volatile components present in samples of fruit juice
  • sample accumulation for the extraction methods like headspace solid phase microextraction (HS-SPME), simultaneous distillation extraction method (SDE) and closed-loop stripping analysis (CLSA) extraction followed by gas chromatography coupled with mass spectrometric analysis (GC-MS) of volatile components present in cava wine
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Volatile profiles of sparkling wines obtained by three extraction methods and gas chromatography?mass spectrometry (GC?MS) analysis
Bosch-Fuste J, et al.
Food Chemistry, 105(1), 428-435 (2007)
Characterisation of volatile compounds of fruit juices and nectars by HS/SPME and GC/MS
Riu-Aumatell.M
Food Chemistry, 87(4), 627-637 (2004)
Volatile profiles of sparkling wines obtained by three extraction methods and gas chromatography?mass spectrometry (GC?MS) analysis.
Bosch-Fuste J, et al.
Food Chemistry, 105(1), 428-435 (2007)