Merck
27380-U
Supelco
Septa, tan PTFE/Silikon
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Synonym(e):
100 Stück 16MM PTFE/SILIKON-SEPTEN, 0,060" STARK
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
tan PTFE/silicone
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
250 °C temp. limit
AD
16 mm
Durchm. × Dicke
16 mm × 0.060 in.
Kompatibilität
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)