27189
Septen, Barriere, 100er-Packung
barrier (aluminum faced silicone), diam. × thickness 20 mm × 0.100 in., pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
barrier (aluminum faced silicone)
Beschreibung
aluminum/silicone
septum type: Barrier
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
250 °C temp. limit
AD
8 mm
Durchm. × Dicke
20 mm × 0.100 in.
Kompatibilität
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)