Merck
27030
Supelco
Fläschchen, Schraubkappe, mit Silan behandelt
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
clear glass vial
Beschreibung
silanized
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
deactivation Silanized
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 8-425
Allgemeine Beschreibung
Deckel nicht enthalten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ein patentiertes Silanisierungsverfahren schirmt aktive Silanolgruppen auf unbehandelten Glasoberflächen ab.
  • Verbesserte Wiederfindung bei polaren Verbindungen im Submikrogrammbereich.
  • Sie sparen Zeit und Geld.
Um ein Angebot über die Silanisierung weitere Glasgefäße zu erhalten, bitten wir Sie, sich an unseren Technischen Service zu wenden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)