26702
Hamilton® Spritze, Serie 600
62RNR, volume 2.5 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
Synonym(e):
Hamilton ® Spritze 62RNR, 2,5μL 22S GA, 2″, PT Nr.3
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Kanülengröße
22s ga
Beschreibung
Microliter™
Leistungsmerkmale
removable needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 87942
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
2.5 μL
Kompatibilität
for use with Rheodyne
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)