Merck
2630901
Supelco
Inlet Liner, 4mm ID, für PerkinElmer® Split/Splitless Injektor
pkg of 1 ea
Synonym(e):
Inlet-Liner, Splitless-Typ, gerades Design (ungepackt)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Verpackung
pkg of 1 ea
L × AD × ID
92 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Length 92 mm × O.D. 0.25 in. × I.D. 4 mm
  • Application: General purpose
  • Mfr. Part No.: N610-1052, N612-1001
·
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)