Merck
26262
SGE gasdichte Spritze, abnehmbare Nadel
25R-GT, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonym(e):
SPRITZE SGE 25μL RN Gastight®, SP.NR.2, 25GA
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
25 ga
Leistungsmerkmale
removable needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 003250
Kanüle L × AD
50 mm × 0.50 mm
Volumen
25 μL
Rechtliche Hinweise
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Ersatzteil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Continuous flow 2H/1H and 18O/16O analysis of water samples with dual inlet precision.
Gehre, M., et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 18.22, 2650-2660 (2004)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)