Wichtige Dokumente
25417
SPB®-1 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Agentur
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parameter
-60-300 °C temperature (isothermal)
-60-320 °C temperature (programmed)
Beta-Wert
133
df
1.00 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.53 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Säulenart
capillary non-polar
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G1, G2 und G9.
Phase:
- Gebunden
- Poly(dimethylsiloxan)
- ≤0,32 mm Innendurchmesser, <2 μm: -60 °C bis 320 °C (isotherm oder programmiert)
- ≤0,32 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: -60 °C bis 300 °C (isotherm oder programmiert)
- ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: -60 °C bis 300 °C (isotherm) oder 320 °C (programmiert)
- ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: -60 °C bis 260 °C (isotherm) oder 280 °C (programmiert)
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?