Merck
24710
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.75 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
natural polypropylene vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H
12 mm × 32 mm
Volumen
0.75 mL
Fitting
thread for 8-425
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)