Merck
24697-U
Supelco
Ladegerät
universal charger, for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers, AC/DC input 110 V / 240 V AC
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
whole air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers
Allgemeine Beschreibung
Battery charger is a 110V/220V AC charger used as accessories for field sampling pumps used in air monitoring applications.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)