Merck
24564
Supelco
Supelcarb HC Kohlenwasserstofffalle
volume 750 cc, 1/4 in. fitting
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Volumen
750 cc
Fitting
1/4 in. fitting
Allgemeine Beschreibung
Beseitigt Organika aus Trägergasen, Luft und Wasserstoff. Wir stellen diese Fallen in unseren eigenen Einrichtungen her, um das sauberste Material und das beste Auffangvermögen pro Gramm sicherzustellen – Supelcarb HC Adsorbens hat die doppelte Aufnahmekapazität von Aktivkohle.
Hydrocarbon traps are basically used in GC for carrier gas purification, as the name suggests they are primarily used for trapping hydrocarbons.
Rechtliche Hinweise
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)