Merck
24304INT
Supelco
beta-DEX 120 Intuvo Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Synonym(e):
βß-DEX 120
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
Materialien
fused silica
Beschreibung
GC capillary column
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
non-bonded; 20% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% phenyl/65% dimethylsiloxane) phase
Säulenart
capillary chiral
Kompatibilität
for use with Agilent Intuvo GC
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
Die chirale stationäre Phase in β-DEX Säulen enthält permethyliertes β-Cyclodextrin, eingebettet in eine stationäre Phase von mittlerer Polarität. Wir empfehlen die Säulen für die Enantiomerentrennung eines breiten Bereichs chiraler Verbindungen (Ketone, Ester, Alkane, Alkene, Alkohole, Säuren, Ether u.s.w.). Der 10%ige (ß-DEX 110) und 20%ige (ß-DEX 120) β-Cyclodextrin-Gehalt ändert die Elutionsreihenfolge, während die Enantioselektivität weitgehend erhalten bleibt.
Chemische/physikalische Beständigkeit
Temp.-Grenzen:
  • 30 °C bis 230 °C
McReynolds-Zahlen: x′ y′ z′ u′ s′ = 119 264 154 134 187
Rechtliche Hinweise
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is it a MS compatible column ? Thanks a lot for your support.
    1 answer
    1. This column was tested for the suitable with GS not MS. The suitability with MS will have to be validated by the end-user.