Wichtige Dokumente
71030AST
Astec® CHIRALDEX™ GC Column Screening Kit
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, pkg of 1 kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica column
Qualitätsniveau
Beschreibung
30 m kit
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
-10-180 °C temperature (isothermal or programmed)
df
0.12 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
non-bonded; 2,3-di-O-methyl-6-t-butyl silyl derivative of β-cyclodextrin phase
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-methoxy derivative of β-cyclodextrin phase
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-trifluoroacetyl derivative of γ-cyclodextrin phase
Säulenart
capillary chiral
Allgemeine Beschreibung
Kit contents: One 30 m × 0.25 mm I.D., 0.12 μm column of each type: CHIRALDEX G-TA, B-DM and B-DA
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)