Merck
24223
Supelco
PAG Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materialien
fused silica
Agentur
meets requirements for USP G18
Parameter
30-220 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
250
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(alkylene glycol) phase
Säulenart
capillary polar
Allgemeine Beschreibung
Temp.-Grenzen:
  • 30 °C bis 220 °C
McReynolds-Zahlen.: x′ y′ z′ u′ s′ = 252 499 310 489 416
Anwendung
PAG Capillary GC Column may be used for the separation of aliphatic alcohols on a polar stationary phase.[1]
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 44-45 (1997)