Wichtige Dokumente
24104-U
SP®-2331 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Synonym(e):
SP-2331, 60M 0,25MM 0,20μM
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 1613
Parameter
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
313
df
0.20 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.25 mm
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
Säulenart
capillary highly polar
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.