Merck
Z513547
Sigma-Aldrich
Aldrich® Mini-Gasregler
stainless steel body
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’430.00
CHF 1’430.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’430.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
CHF 1’430.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Materialien
stainless steel body
Allgemeine Beschreibung
Einstufiger kleiner Druckminderer für Reinstgase, aus Edelstahl. Ausgangsdruck 0-2 bar, Anschlüsse eingangsseitig 1/4 in. NPTF , ausgangsseitig als Schlauchanschluss
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)