Merck
23302-U
Supelco
SPB®-1 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 60 m × 0.75 mm, df 1.00 μm
Synonym(e):
FS-Cap. SPB-1 60m 0,75mm 1,0μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parameter
-60-300 °C temperature (isothermal)
-60-320 °C temperature (programmed)
Beta-Wert
188
df
1.00 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.75 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Säulenart
capillary non-polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule wird häufig für traditionelle Anwendungen für allgemeine Zwecke, bei denen eine unpolare Säule erforderlich ist, eingesetzt. Analyten werden primär gemäß ihres Siedepunkts getrennt.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G1, G2 und G9.
Phase:
  • Gebunden
  • Poly(dimethylsiloxan)
Temp.- Grenzwerte:
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser, <2 μm: -60 °C bis 320 °C (isotherm oder programmiert)
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: -60 °C bis 300 °C (isotherm oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: -60 °C bis 300 °C (isotherm) oder 320 °C (programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: -60 °C bis 260 °C (isotherm) oder 280 °C (programmiert)
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L J Krutz et al.
Journal of chromatography. A, 999(1-2), 103-121 (2003-07-30)
Liquid-liquid extraction or solid-phase extraction followed by gas chromatography (GC) or high-performance liquid chromatography are traditional herbicide residue determination methods for environmental samples. Solid-phase microextraction (SPME) is a solventless, fast, and sensitive alternative herbicide residue extraction method that can be