Merck
22581-U
Supelco
Merlin Microseal System (mit Agilent kompatibel)
1 nut and 2 Low Pressure (1-45 psi) septa
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.54
Allgemeine Beschreibung
Einzigartiges Design - zweifache Dichtung für eine längere Lebensdauer Patentierter langlebiger Ersatz für Standardseptum und Septummutter des Kapillar- oder Gepackt-Injektors in Agilent/ Hewlett-Packard-GCs. Das Microseal-System enthält zwei aufeinanderfolgende Dichtungen, um die Haltbarkeit des Septums wesentlich zu verlängern.
  • Hohe Injektionszahl ohne Lecks oder Septum-Bruchstücke
  • Für die Agilent/HP-Modelle 5700, 5800, Serie 5900, 6890
  • Ideal für den Agilent/HP 7673 Autosampler und andere Systeme mit einer Blunt-Tip-Nadel mit 0,63mmOD (0,026 Zoll, Gauge 23)
Anwendung
Merlin Microseal System may be used to replace traditional septum to avoid leaking and bleeding caused during operating GC/MS system. It may also be equipped to the injection port during GC analysis for determination of plasticizer N-butylbenzenesulfonamide and the pharmaceutical Ibuprofen in wastewater.
Sonstige Hinweise
Simply place the septum directly onto the septum cup and then add the nut (an additional adapter for the septum cup is not required for Agilent GCs). The septum incorporates a unique design with two sequential seals to provide a much longer life. Order replacement septa, or alternate versions, separately. Compatile with all Agilent autosamplers and stainless steel injection ports.
Note: Do not use with beveled tips.
Rechtliche Hinweise
MicroSeal is a trademark of Merlin Instrument Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of the plasticizer N-butylbenzenesulfonamide and the pharmaceutical Ibuprofen in wastewater using solid phase microextraction (SPME).
Huppert
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 362, 529-536 (1998)
J M Diserens
Journal of AOAC International, 84(3), 853-860 (2001-06-22)
Although the use of pentachlorophenol (PCP) is prohibited in most countries, it is still widely found in the wood of pallets, containers, crates and in cardboard, paper, etc. Such material may contain not only PCP but other chlorophenols as well.