Merck
22510-U
Supelco
Supeltex M-2B Kapillarferrule, langes Design
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Verpackung
pkg of 10 ea
ID
0.4 mm
Kompatibilität
0.10-0.25 mm Column I.D.
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften: Passt sich einfach der Kapillarsäule an, erzielt eine effektive Abdichtung und verringert das Risiko des Abbrechens während der Installation.
Material:
DuPont VESPEL SP-211 (75% Polyimid, 15% Graphit, 10% PTFE)
Höchsttemperatur: 350 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)