Merck
DWK209121
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 4 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 16 mm × 38 mm, 13-425
Synonym(e):
209121
Größe auswählen
24 EACH
CHF 122.00
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
24 EACH
CHF 122.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Materialien
amber bottle
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
Verpackung
pkg of 72 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 209121
Flaschendurchm. × H
16 mm × 38 mm
Kapazität
4 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Superior double seal closure for leak resistance
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)