Merck
22350-U
Diagrammpapier für Schreiber
chart type, blank roll
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
chart type blank roll
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Agilent/HP 5181-1219 (OEM)
Kompatibilität
for use with Agilent/HP 3394, 3395, or 3396
Anwendung
Analog signal from the chromatograph may be connected to a recorder with chart paper speed of 5 min/in. during an analysis to measure Glutethimide concentrations in the serum and cerebrospinal fluid (CSF) using gas chromatography.[1]
Sonstige Hinweise
Äquivalent zu Hersteller-Nr. 5181-1219
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
John Kenkel
Analytical Chemistry for Technicians , 366-366 (1994)
Comparison of glutethimide concentration in the serum and cerebrospinal fluid of humans in drug overdose.
M Gold et al.
Clinical chemistry, 19(10), 1158-1161 (1973-10-01)
A.V.Bakshi U.A.Bakshi
Electronic Measurements & Instrumentation (2008)