Wichtige Dokumente
22123-U
An/Aus-Toggle-Ventil
brass, 1/8 in. angle arms
Synonym(e):
Swagelok® 0GS2-A,MESSING KIPPHEBELVENTIL 1/8X1/8A, 1 STUECK
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
brass
Fitting
1/8 in. angle arms
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)