Merck
21950
Valco® Precision Sampling Kolbenspitzen
PTFE plunger tip, syringe size 500 μL, pkg of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
PTFE
PTFE plunger tip
PTFE tip
Spritzengröße
500 μL
Beschreibung
plunger tip for 500μL syringe
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
VICI 013932
Größe
500 μL
Kompatibilität
for use with Series A, A-2, C, & D Precision Sampling Syringe
Allgemeine Beschreibung
Für 25μl bis 250μl-Spritzen, Reparatur nur im Werk.
Rechtliche Hinweise
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nandan S Gokhale et al.
Molecular cell, 77(3), 542-555 (2019-12-08)
The RNA modification N6-methyladenosine (m6A) modulates mRNA fate and thus affects many biological processes. We analyzed m6A across the transcriptome following infection by dengue virus (DENV), Zika virus (ZIKV), West Nile virus (WNV), and hepatitis C virus (HCV). We found