Merck
21912
SGE Spritzen für Agilent/HP 7673, 7683 und 6850 ALS Autosampler, fixierte Nadel
volume 10 μL, SK-10F-HP-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
26 ga
Leistungsmerkmale
needle type F (fixed needle)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
SGE
Kanüle L
42 mm
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Allgemeine Beschreibung
SGE-Spritzen sind designed und getestet, um den besonderen Anforderungen der Autosampler zu genügen. Diese Spritzen haben einen einzigartigen Kolben, der ein Verbiegen und Festfressen verhindert. Der Nadelspitzentyp eignet sich für häufige und schnelle Injektionen durch ein Septum und macht diese Spritze so zu einer der zuverlässigsten Autosampler-Spritzen auf dem Markt.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)