Merck
21544
SGE Spritzen für Agilent/HP 7673, 7683 und 6850 ALS Autosampler, fixierte Nadel
volume 10 μL, SK-10F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23 ga
Leistungsmerkmale
needle type F (cemented needle)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
SGE 002814
Kanüle L
42 mm
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Allgemeine Beschreibung
SGE-Spritzen sind designed und getestet, um den besonderen Anforderungen der Autosampler zu genügen. Diese Spritzen haben einen einzigartigen Kolben, der ein Verbiegen und Festfressen verhindert. Der Nadelspitzentyp eignet sich für häufige und schnelle Injektionen durch ein Septum und macht diese Spritze so zu einer der zuverlässigsten Autosampler-Spritzen auf dem Markt.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Krzysztof Kotowski et al.
Anticancer research, 40(5), 2613-2625 (2020-05-06)
The occurrence of BRAFV600E mutation causes an up-regulation of the B-raf kinase activity leading to the stabilization of hypoxia-inducible factor 1-alpha (HIF-1α) - the promoter of the 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 3 (PFKFB3) enzyme. The aim of the study was to examine the