Merck
20808-U
Sigma-Aldrich
PTFE-Band
tape L × W 288 in. × 1/2 in., pkg of 1 roll
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE tape
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
250 °C (Maximum operating temperature)
Verpackung
pkg of 1 roll
Klebeband L × B
288 in. × 1/2 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Besseres Gleiten und bessere Abdichtung bei geschraubten Rohrverbindungen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)