Merck
19133-U
Hamilton® Kanülen für RN-Spritzen
needle size 22s ga, bevel tip stainless steel needle, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Synonym(e):
RN Syringe Needles
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle
Kanülengröße
22s ga
Leistungsmerkmale
bevel tip (point style 2)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 7758-03
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
2.5-100 μL
Kompatibilität
for use with 2.5μL-100μL syringe
Allgemeine Beschreibung
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)