18912-1AMP
F.A.M.E-Mischung, C20 Ungesättigte
certified reference material, (approx 25% (by weight) each component), ampule of 40 mg ((Neat)
Synonym(e):
Fettsäure-methylester Mischung
About This Item
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 40 mg ((Neat)
Konzentration
(approx 25% (by weight) each component)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
multi-component solution
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Analyt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?