Wichtige Dokumente
13987-U
Packed GC Column Set
suitable for 2177 per GPA (3-column set)
About This Item
Agentur
suitable for GPA 2177 (3-column set)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
packed GC
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)