Merck
13682-U
Supelco
Supelpak-2SV polymeric adsorbent
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, pkg of 250g
Synonym(e):
XAD-2
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Supelpak-2SV, matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, pkg of 250 g
Form
beads
Verpackung
pkg of 250 g
Methode(n)
LPLC: suitable
NMR: suitable
Oberflächenbereich
~300 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
polymer
Partikelgröße
20-60 mesh
Porengröße
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Anwendung(en)
environmental
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Supelpak®-2SV ist ein gereinigtes Amberlite® XAD2, das speziell für die optimale Leistungsfähigkeit bei der Adsorption und Extraktion mittelflüchtiger organischer Verbindungen gereinigt und getestet wurde. In Glasflaschen verpackt.
Supelpak-2SV ist aufgereinigtes Amberlite XAD2, das für eine ausgezeichnete Leistung beim Einfangen und der Extraktion von halbflüchtigen organischen Verbindungen speziell gereinigt und geprüft wurde. In Glasbehältern verpackt.
Anwendung
  • Supelpak-2SV resin was used as column packing material to extract sesquiterpenes.
  • Supelpak-2SV resin was used in glass column as packing material to capture limonene.
  • Supelpak-2SV resin was used as packing material to capture the off gas for NMR analysis.
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Supelpak is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Grayson T Wawrzyn et al.
Methods in enzymology, 515, 83-105 (2012-09-25)
Fungi produce a myriad of terpenoids with a broad range of biological activities, many of which can be adapted to human use. This requires knowledge of the enzymes responsible for the biosynthesis of these compounds. Herein, we describe strategies for
Sean A Agger et al.
Journal of bacteriology, 190(18), 6084-6096 (2008-07-29)
Cyanobacteria are a rich source of natural products and are known to produce terpenoids. These bacteria are the major source of the musty-smelling terpenes geosmin and 2-methylisoborneol, which are found in many natural water supplies; however, no terpene synthases have
Engineering cyanobacteria for the production of a cyclic hydrocarbon fuel from CO2 and H2O
Halfmann, Charles, Liping Gu, and Ruanbao Zhou
Green Chemistry, 16, 3175-3185 (2014)