Wichtige Dokumente
04984
Ethalfluralin
reference material
About This Item
Qualität
reference material
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC(C)=C)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H14F3N3O4/c1-4-17(7-8(2)3)12-10(18(20)21)5-9(13(14,15)16)6-11(12)19(22)23/h5-6H,2,4,7H2,1,3H3
InChIKey
PTFJIKYUEPWBMS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)