Merck
Z763969
StripSpin 12 mini centrifuge
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
About This Item
UNSPSC-Code:
40161701
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
holds 12 position PCR strips
Leistungsmerkmale
to hold 4 8 position PCR strips
to hold 48 12 position PCR strips
Verpackung
pkg of 1 ea
Parameter
2000 × g
5500 rpm
5500 rpm
Methode(n)
centrifugation: suitable
B × L × H
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
Gewicht
2.2 lb
Allgemeine Beschreibung
The new StripSpin 12 Mini Centrifuge from Benchmark is the only mini centrifuge designed for centrifugation of 12 position PCR strips. With a fixed speed that produces 2,000 x g, this centrifuge is perfect for quick spin downs.
Simply close the lid and the unit quickly ramps up to 5500 rpm. Open the lid, and the rotor quickly decelerates for removal of samples.
Capacity:
  • 4 x 12 position PCR strips
  • 4 x 8 position PCR strips
  • 48 x 0.2 mL PCR tubes
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)