Merck
Z740162
Sigma-Aldrich
Phytatray III
L × W × H 9.5 cm × 9.5 cm × 10.5 cm, (recycled polyethylene terephthalate - RPET), sterile; γ-irradiated
Synonym(e):
Phytatray, Phytatray III, Plant Culture Tray
Größe auswählen
200 EA
CHF 501.00
CHF 501.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 EA
CHF 501.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.22
CHF 501.00
Check Cart for Availability
Materialien
(recycled polyethylene terephthalate - RPET)
Sterilität
sterile; γ-irradiated
L × B × H
9.5 cm × 9.5 cm × 10.5 cm
Anwendung(en)
agriculture
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
These trays are sterile, disposable plant cell culture vessels made of PETG. They are ideal for numerous plant cell culture applications, such as high throughput screening.
Rechtliche Hinweise
Phytatray is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1