Merck
Z722804
Zubehör für Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R Zentrifugen
Rotor, 8 place without tube holders, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
Größe auswählen
1 EA
CHF 432.00
CHF 432.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 432.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103900
NACRES:
NB.22
CHF 432.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold 8 x 1467, 1468 buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1418
Parameter
3,305 max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Rotafix 32A and Universal 320/320R
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)