Merck
Z710245
Nichipet glass tip for Eco pipette
volume range 1000-5000 μL
Größe auswählen
10 EA
CHF 147.00
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 147.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless
glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 10 ea (Racked)
Hersteller/Markenname
Nichiryo 00-GLT-X
Verfügbarkeit
not available in (Not available in France)
Maximales Volumen
5 mL
Volumenbereich
1000-5000 μL
Volumen
1000—5000 μL
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3