Z710199
Nichipet Eco pipette
volume 100-1000 μL
Synonym(e):
Eco Pipette
Größe auswählen
CHF 633.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 633.00
Empfohlene Produkte
Beschreibung
With glass tip
Leistungsmerkmale
electronic: no
single-channel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nichiryo 00-NPC-1000
Messbereich Volumen
100-1000 μL
Volumen
1000 μL
Allgemeine Beschreibung
- Glass tip enables totally bias free liquid handling for endocrine disruptors analysis
- 4 sizes cover a wide volume range (20-10000 μL)
- Nozzle with double O-rings enables easy tip fitting/ejection
- Reliable sealing nozzle is PTFE and piston is ceramic
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)