Merck
Z709115
ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
ART Softfit 50U, volume range 0.5-50 μL, sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
Größe auswählen
1 PKG
CHF 195.00
5 PKG
CHF 696.00
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 195.00
5 PKG
CHF 696.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier
Verpackung
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 2780
Methode(n)
PCR: suitable
Maximales Volumen
50 μL
Volumenbereich
0.5-50 μL
Volumen
0.5—50 μL
Kompatibilität
for use with
  • Biohit Electronic (Limited Draw) 5-100 μl
  • Biohit Variable 5-50 μl
  • Biohit Multi-Channel 5-50 μl
  • Capp Aero 50 μl
  • Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl
  • Eppendorf Titerman 4908 5-50 μl
  • Finnpipette Multi-Channel 5-50 μl
  • Rainin EDP-Series 100 (Limited Draw) 10-100 μl
  • Socorex/Wheaton 822 Series (Limited Draw) 5-100 μl
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Universal SoftFit-L design to fit most 50 μl multi-channel pipettors
Anwendung
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).[1][2][3]
Verpackung
960EA = 10 Trays mit 96 Spitzen (1 Packung)
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Prolonged arthritis associated with sindbis-related (Pogosta) virus infection.
Laine M
Rheumatology (Oxford, England), 39, 1272-1274 (2000)
Quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC-MS/MS.
Bilgin M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, 5125-5131 (2015)
Nitrogenase genes in PCR and RT-PCR reagents: implications for studies of diversity of functional genes.
Zehr JP
Biotechniques, 35, 996-1002 (2003)